2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 EUR
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid
2-Fluor-4-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₄
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368763
CAS-Nummer: 158364-83-1
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III