1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7824-25G PC7824-5G PC7824-100G
APOSPC7824-25GEA 380 EUR
APOSPC7824-25G APOSPC7824-5G APOSPC7824-100G
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₀ClF₆N₅
Schmelzpunkt: 246 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094450
CAS-Nummer: 36068-40-3