(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
PC7818N-1G
PC7818N-25G
PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7818N-1G
APOSPC7818N-25G
APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₄F₃N Siedepunkt: 103 °C/3mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061221 CAS-Nummer: 220227-80-5 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,III |