(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818E-5G
PC7818E-1G
APOSPC7818E-5GEA
48
EUR
APOSPC7818E-5G
APOSPC7818E-1G
(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure 97%
(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₆H₂F₃CH₂COOH Molekulargewicht: 190.12 g/mol Schmelzpunkt: 111…114 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061217 CAS-Nummer: 114152-23-7 |