5-Fluor-o-anisaldehyd 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde

PC7804-100G PC7804-25G PC7804-5G
APOSPC7804-100GEA 219 EUR
APOSPC7804-100G APOSPC7804-25G APOSPC7804-5G
5-Fluor-o-anisaldehyd 99%
5-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Siedepunkt: 118 °C/14.25mmHg
Schmelzpunkt: 41…48 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143458
CAS-Nummer: 19415-51-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR