1,3-Dichlor-2,4-difluor-5-nitrobenzol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7781-1G
PC7781-5G
APOSPC7781-1GEA
227
EUR
APOSPC7781-1G
APOSPC7781-5G
1,3-Dichlor-2,4-difluor-5-nitrobenzol 95+%
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆HCl₂F₂NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15952-70-2 |