Trifluor(trifluormethoxy)ethylen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7778E-100G
PC7778E-25G
APOSPC7778E-100GEA
928
EUR
APOSPC7778E-100G
APOSPC7778E-25G
Trifluor(trifluormethoxy)ethylen 99%
Trifluor(trifluormethoxy)ethylen
Improves low temperature performance & chemical resistance when used as a co-polymer to VDF &/or PTFE.
Formel:
C₃F₆O Siedepunkt: –23 °C Dichte: 1,43 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00221780 CAS-Nummer: 1187-93-5 EINECS: 214-703-7 UN-Nummer: 3153 ADR: 2.1, |