4-(Trifluormethylthio)phenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol

PC7773A-100G PC7773A-25G PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA 63.8 EUR
APOSPC7773A-100G APOSPC7773A-25G APOSPC7773A-5G
4-(Trifluormethylthio)phenol 97%
4-(Trifluormethylthio)phenol
Formel: C₇H₅F₃OS
Siedepunkt: 77…78 °C
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036035
CAS-Nummer: 461-84-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR