4-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
PC7773-25G PC7773-50G PC7773-5G
APOSPC7773-25GEA 412 EUR
APOSPC7773-25G APOSPC7773-50G APOSPC7773-5G
4-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
4-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Molekulargewicht: 178.18 g/mol
Siedepunkt: 66…68 °C/15mmHg
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042320
CAS-Nummer: 825-83-2