4-(Trifluormethylthio)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-(Bromomethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC7769K-1G PC7769K-100MG PC7769K-250MG
APOSPC7769K-1GEA 43.5 EUR
APOSPC7769K-1G APOSPC7769K-100MG APOSPC7769K-250MG
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid 97%
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Formel: C₈H₆BrF₃S
Siedepunkt: 115…118 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129189
CAS-Nummer: 21101-63-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II