7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 292 EUR
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 266…269 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006779
CAS-Nummer: 322-97-4