2-(Trifluormethyl)acrylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
PC7761-25G
PC7761-5G
PC7761-100G
APOSPC7761-25GEA
111
EUR
APOSPC7761-25G
APOSPC7761-5G
APOSPC7761-100G
2-(Trifluormethyl)acrylsäure 98%
2-(Trifluormethyl)acrylsäure
Formel:
C₄H₃F₃O₂ Siedepunkt: 86 °C/35mmHg Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: 82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042424 CAS-Nummer: 381-98-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...