4-Amino-7-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7756-1G
PC7756-250MG
PC7756-500MG
APOSPC7756-1GEA
203
EUR
APOSPC7756-1G
APOSPC7756-250MG
APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluormethyl)chinolin
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00269411 CAS-Nummer: 243666-11-7 |