1,1,1-Trifluor-2-methyl-2-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
PC7750-1G PC7750-25G PC7750-5G PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7750-1G APOSPC7750-25G APOSPC7750-5G APOSPC7750-500MG
1,1,1-Trifluor-2-methyl-2-propanol 97%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Formel: C₄H₇F₃O
Siedepunkt: 80…81 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014391
CAS-Nummer: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,II