6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 657 EUR
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Formel: C₁₀H₇FN₂
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09756481
CAS-Nummer: 2341-25-5