3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-Phe(3-CF₃)-OH, (S)-2-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7714-1G
PC7714-5G
APOSPC7714-1GEA
246
EUR
APOSPC7714-1G
APOSPC7714-5G
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Schmelzpunkt: ~216 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044945 CAS-Nummer: 14464-68-7 |