2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7713X-1G PC7713X-5G PC7713X-25G
APOSPC7713X-1GEA 60.9 EUR
APOSPC7713X-1G APOSPC7713X-5G APOSPC7713X-25G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061305
CAS-Nummer: 3832-73-3