3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Siedepunkt: 92…93 °C/4mmHg
Dichte: 1.187 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001913
CAS-Nummer: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III