3-(Trifluormethyl)cyclohexanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7668M-1G PC7668M-5G
APOSPC7668M-1GEA 101 EUR
APOSPC7668M-1G APOSPC7668M-5G
3-(Trifluormethyl)cyclohexanon 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formel: C₇H₉F₃O
Molekulargewicht: 166.14 g/mol
Siedepunkt: 177…179 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034662
CAS-Nummer: 585-36-4