2-(Trifluormethyl)cyclohexanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7668L-1G
PC7668L-5G
PC7668L-25G
APOSPC7668L-1GEA
0
EUR
APOSPC7668L-1G
APOSPC7668L-5G
APOSPC7668L-25G
2-(Trifluormethyl)cyclohexanon 97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formel:
C₇H₉F₃O Molekulargewicht: 166.14 g/mol Siedepunkt: 71…73 °C/12mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00102125 CAS-Nummer: 56734-74-8 UN-Nummer: 1224 ADR: 3 III |