4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7668D-1G PC7668D-5G PC7668D-25G
APOSPC7668D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7668D-1G APOSPC7668D-5G APOSPC7668D-25G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Schmelzpunkt: 71…75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00220049
CAS-Nummer: 95233-30-0