3-Trifluoromethylbutyric acid 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7650-5G PC7650-1G PC7650-25G
APOSPC7650-5GEA 261 EUR
APOSPC7650-5G APOSPC7650-1G APOSPC7650-25G
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Formel: C₅H₇F₃O₂
Siedepunkt: 91 °C/25mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039533
CAS-Nummer: 348-75-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR