4-Brom-5-fluor-2-nitrotoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7643-25G
PC7643-5G
PC7643-100G
APOSPC7643-25GEA
46.4
EUR
APOSPC7643-25G
APOSPC7643-5G
APOSPC7643-100G
4-Brom-5-fluor-2-nitrotoluol 99%
4-Brom-5-fluor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Schmelzpunkt: 59…63 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039299 CAS-Nummer: 224185-19-7 |