α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7632-100G PC7632-250G PC7632-25G
APOSPC7632-100GEA 95.7 EUR
APOSPC7632-100G APOSPC7632-250G APOSPC7632-25G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylol 97%
α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
Siedepunkt: 69 °C/4mmHg
Dichte: 1.565 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000395
CAS-Nummer: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II