α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7631-100G PC7631-25G PC7631-5G
APOSPC7631-100GEA 98.6 EUR
APOSPC7631-100G APOSPC7631-25G APOSPC7631-5G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol 98%
α'-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
Siedepunkt: 70…72 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013558
CAS-Nummer: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II