4-(Trifluormethyl)benzylalkohol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7627-25G
PC7627-5G
PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA
94.5
EUR
APOSPC7627-25G
APOSPC7627-5G
APOSPC7627-1G
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol 96%
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₇F₃O Siedepunkt: 78…80 °C/4mmHg Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.286 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 101 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004661 CAS-Nummer: 349-95-1 EINECS: 206-494-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...