α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid 98%
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 84…85 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.416 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000667
CAS-Nummer: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II