3-(Trifluormethyl)benzoylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 3-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile, 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-3-oxopropanenitrile
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 219 EUR
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluormethyl)benzoylacetonitril 97%
3-(Trifluormethyl)benzoylacetonitril
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052315
CAS-Nummer: 27328-86-5