2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
PC7582-1G
PC7582-100MG
PC7582-5G
APOSPC7582-1GEA
69.6
EUR
APOSPC7582-1G
APOSPC7582-100MG
APOSPC7582-5G
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure 96%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BF₂NO₂ Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788245 CAS-Nummer: 136466-94-9 |