2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7581-1G
PC7581-5G
APOSPC7581-1GEA
152
EUR
APOSPC7581-1G
APOSPC7581-5G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 97%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BBrF₃O₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09475807 CAS-Nummer: 957034-55-8 |