2-(Brommethyl)-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7579-100MG
PC7579-1G
PC7579-250MG
PC7579-10MG
APOSPC7579-100MGEA
109
EUR
APOSPC7579-100MG
APOSPC7579-1G
APOSPC7579-250MG
APOSPC7579-10MG
2-(Brommethyl)-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester 95%
2-(Brommethyl)-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BBrF₃O₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09475917 CAS-Nummer: 957066-13-6 |