3-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7572-1G PC7572-5G
APOSPC7572-1GEA 154 EUR
APOSPC7572-1G APOSPC7572-5G
3-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure 98%
3-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475829
CAS-Nummer: 957034-74-1