α,α,α-Trifluor-p-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7562-1KG
PC7562-250G
PC7562-5KG
APOSPC7562-1KGEA
145
EUR
APOSPC7562-1KG
APOSPC7562-250G
APOSPC7562-5KG
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril 98%
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
Formel:
C₈H₄F₃N Siedepunkt: 183…185 °C Schmelzpunkt: 37…41 °C Dichte: 1.278 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 71 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001826 CAS-Nummer: 455-18-5 EINECS: 207-239-1 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |