α,α,α-Trifluor-m-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 189 °C
Schmelzpunkt: 14.5 °C
Dichte: 1.2821 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001807
CAS-Nummer: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III