α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7540-100G
PC7540-25G
PC7540-500G
APOSPC7540-100GEA
24.8
EUR
APOSPC7540-100G
APOSPC7540-25G
APOSPC7540-500G
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure 98%
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Siedepunkt: 247 °C/753mmHg Schmelzpunkt: 219…222 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002562 CAS-Nummer: 455-24-3 EINECS: 207-242-8 |