(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7539-5G
PC7539-1G
PC7539-25G
APOSPC7539-5GEA
34.4
EUR
APOSPC7539-5G
APOSPC7539-1G
APOSPC7539-25G
(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆F₃NO₄ Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00091534 CAS-Nummer: 1735-91-7 |