2-Brom-4-nitro-6-(trifluormethyl)anilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7524-1G
PC7524-500MG
PC7524-5G
APOSPC7524-1GEA
212
EUR
APOSPC7524-1G
APOSPC7524-500MG
APOSPC7524-5G
2-Brom-4-nitro-6-(trifluormethyl)anilin 95+%
2-Brom-4-nitro-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 142…143 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14560537 CAS-Nummer: 400-66-8 |