α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 34.8 EUR
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure 98%
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 247…254 °C
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9