2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7508-100G
PC7508-25G
PC7508-5G
APOSPC7508-100GEA
197
EUR
APOSPC7508-100G
APOSPC7508-25G
APOSPC7508-5G
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₄ClF₃O₂S Siedepunkt: 133…135 °C/14mmHg Dichte: 1.585 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051696 CAS-Nummer: 776-04-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |