α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
PC7499-100G PC7499-25G PC7499-500G
APOSPC7499-100GEA 31.9 EUR
APOSPC7499-100G APOSPC7499-25G APOSPC7499-500G
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd 98%
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Siedepunkt: 70…71 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 61 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003337
CAS-Nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9