2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7486-1G
PC7486-250MG
PC7486-5G
APOSPC7486-1GEA
69.6
EUR
APOSPC7486-1G
APOSPC7486-250MG
APOSPC7486-5G
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Formel:
C₇H₇FO₃S Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264549 CAS-Nummer: 398456-87-6 |