5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-5-fluoro-4-methylphenyl methyl sulphone
PC7465-1G PC7465-500MG
APOSPC7465-1GEA 357 EUR
APOSPC7465-1G APOSPC7465-500MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Formel: C₈H₈BrFO₂S
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027746
CAS-Nummer: 942474-79-5