2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
PC7458-10G
PC7458-1G
PC7458-5G
APOSPC7458-10GEA
303
EUR
APOSPC7458-10G
APOSPC7458-1G
APOSPC7458-5G
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Formel:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₃ Schmelzpunkt: 61 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02018696 CAS-Nummer: 405910-36-3 |