2-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
PC7439UX-1G
PC7439UX-25G
PC7439UX-5G
APOSPC7439UX-1GEA
92.8
EUR
APOSPC7439UX-1G
APOSPC7439UX-25G
APOSPC7439UX-5G
2-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
2-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃OS Siedepunkt: 53…55 °C/15mmHg Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00052320 CAS-Nummer: 175278-01-0 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...