4-(Trifluormethoxy)thiobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 400 EUR
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluormethoxy)thiobenzamid
4-(Trifluormethoxy)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NOS
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068113
CAS-Nummer: 149169-34-6