4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
PC7439T-25G
PC7439T-5G
PC7439T-100G
APOSPC7439T-25GEA
108
EUR
APOSPC7439T-25G
APOSPC7439T-5G
APOSPC7439T-100G
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat 97%
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₄F₃NOS Siedepunkt: 215…218 °C Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 107 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00042412 CAS-Nummer: 64285-95-6 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,II |