α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
PC7438U-25G PC7438U-5G PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA 132 EUR
APOSPC7438U-25G APOSPC7438U-5G APOSPC7438U-100G
α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol 97%
α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Siedepunkt: 178…180 °C
Dichte: 1.572 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061271
CAS-Nummer: 159689-88-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II