3-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7438SC-25G
PC7438SC-5G
APOSPC7438SC-25GEA
69.6
EUR
APOSPC7438SC-25G
APOSPC7438SC-5G
3-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
3-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ Siedepunkt: 97…98 °C/11mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061270 CAS-Nummer: 50823-90-0 |