4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Oxo-3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanenitrile
PC7438H-10G PC7438H-1G PC7438H-25G
APOSPC7438H-10GEA 459 EUR
APOSPC7438H-10G APOSPC7438H-1G APOSPC7438H-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052146
CAS-Nummer: 122454-46-0
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III