4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 168 EUR
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Siedepunkt: 120…122 °C/15mmHg
Dichte: 1.536 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042408
CAS-Nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II